2-(2,3-Dimethylphenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41183-250MG
APOSOR41183-250MGEA
219
EUR
APOSOR41183-250MG
2-(2,3-Dimethylphenyl)acetonitrile
2-(2,3-Dimethylphenyl)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834792 CAS-Nummer: 76574-43-1 |