4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR4125-1G
APOSOR4125-1GEA
194
EUR
APOSOR4125-1G
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄ Molecular Weight: 223,04 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115682 CAS-Nummer: 850589-34-3 |