N-Ethyl-4-boronobenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Ethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR4132-1G
APOSOR4132-1GEA
244
EUR
APOSOR4132-1G
N-Ethyl-4-boronobenzolsulfonamid 97%
N-Ethyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₂BNO₄S Molecular Weight: 229,06 g/mol Schmelzpunkt: 132…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363751 CAS-Nummer: 871329-65-6 |