1-(Ethylsulfonyl)piperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4140-1G
APOSOR4140-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4140-1G
1-(Ethylsulfonyl)piperazin 95%
1-(Ethylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂O₂S Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093528 CAS-Nummer: 62937-96-6 |