Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxaldehyde monohydrate, 6-Formyluracil monohydrate
OR4145-250MG
APOSOR4145-250MGEA 125 EUR
APOSOR4145-250MG
Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate 98%
Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate
Formel: C₅H₄N₂O₃·H₂O
MDL: MFCD03002359
CAS-Nummer: 1052405-08-9