Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl tert-butyl malonate
OR4154-5G
APOSOR4154-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4154-5G
Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Benzyl-tert-butyl malonate
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Molecular Weight: 250,294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075175
CAS-Nummer: 72594-86-6