1-(3-Methoxypropyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4159-1G
APOSOR4159-1GEA
46.4
EUR
APOSOR4159-1G
1-(3-Methoxypropyl)piperazin
1-(3-Methoxypropyl)piperazin
Formel:
C₈H₁₈N₂O Siedepunkt: 87 °C/4,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093537 CAS-Nummer: 88708-40-1 |