1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G
OR4165-5G
OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA
56.7
EUR
APOSOR4165-1G
APOSOR4165-5G
APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formel:
C₁₀H₂₁N₃ Molecular Weight: 183.3 g/mol Siedepunkt: 112 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 29…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075186 CAS-Nummer: 23995-88-2 UN: 3259 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...