1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4166-5G
APOSOR4166-5GEA 0 EUR
APOSOR4166-5G
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01314185
CAS-Nummer: 40675-81-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III