1-(1-Ethylpropyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Pent-3-yl)piperazine
OR4170-1G
APOSOR4170-1GEA
58
EUR
APOSOR4170-1G
1-(1-Ethylpropyl)piperazine
1-(1-Ethylpropyl)piperazine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Molecular Weight: 156.27 g/mol Siedepunkt: 86 °C/11.2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093554 CAS-Nummer: 373356-51-5 |