2-(4-Nitrophenoxy)acetohydrazide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrophenoxyacetic acid hydrazide
OR4176-10G
APOSOR4176-10GEA
36.4
EUR
APOSOR4176-10G
2-(4-Nitrophenoxy)acetohydrazide 98%
2-(4-Nitrophenoxy)acetohydrazide
Formel:
C₈H₉N₃O₄ Molecular Weight: 211,18 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051973 CAS-Nummer: 75129-74-7 |