2-Piperazinonicotinonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4195-250MG
APOSOR4195-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR4195-250MG
2-Piperazinonicotinonitril 98%
2-Piperazinonicotinonitril
Formel: C₁₀H₁₂N₄
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190248
CAS-Nummer: 84951-44-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR