2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-5-hydroxybenzo[b]furan, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-ol
OR42003-1G
OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA
294
EUR
APOSOR42003-1G
APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Formel:
C₈H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029838 CAS-Nummer: 40492-52-2 |