2-Ethyl-1H-pyrrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Ethyl-1H-pyrrole

OR42007-5G
APOSOR42007-5GEA 151 EUR
APOSOR42007-5G
2-Ethyl-1H-pyrrol 98%
2-Ethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95,15 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C/754mmHg
Dichte: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060477
CAS-Nummer: 1551-06-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR