Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite, Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
OR4200T-1G
OR4200T-5G
APOSOR4200T-1GEA
29
EUR
APOSOR4200T-1G
APOSOR4200T-5G
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
A useful phosphorylating reagent.
Formel:
C₁₂H₂₂N₃O₂P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00797597 CAS-Nummer: 102690-88-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |