Methyl-3-(chlorosulphonyl)-4-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-methoxybenzoate
OR42015-1G
APOSOR42015-1GEA
194
EUR
APOSOR42015-1G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)-4-methoxybenzoate 95%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₅S Molecular Weight: 264,69 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407355 CAS-Nummer: 192323-12-9 UN: 3261 ADR: 8,III |