4-Chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
OR4202-100G
APOSOR4202-100GEA
79.9
EUR
APOSOR4202-100G
4-Chinolinol 97%
4-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Schmelzpunkt: 200…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006777 CAS-Nummer: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |