3-Acetyl-6,8-dichlorocoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Acetyl-6,8-dichloro-2H-chromen-2-one, 3-Acetyl-6,8-dichloro--2-oxo-2H-chromene
OR42021-1G
APOSOR42021-1GEA
116
EUR
APOSOR42021-1G
3-Acetyl-6,8-dichlorocoumarin
3-Acetyl-6,8-dichlorocoumarin
Formel:
C₁₁H₆Cl₂O₃ Molecular Weight: 257,07 g/mol Schmelzpunkt: 172…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087010 CAS-Nummer: 2199-91-9 |