1H-Benzimidazol-2-ylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR42023-100G
APOSOR42023-100GEA 127 EUR
APOSOR42023-100G
1H-Benzimidazol-2-ylacetonitril 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇N₃
Schmelzpunkt: 200…205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005601
CAS-Nummer: 4414-88-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR