Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42028-1G
APOSOR42028-1GEA 94.4 EUR
APOSOR42028-1G
Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Formel: C₁₀H₁₉O₅P
Siedepunkt: 133…135 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009192
CAS-Nummer: 10236-14-3
EINECS: 243-748-5