2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
OR42029-1G
APOSOR42029-1GEA
21.9
EUR
APOSOR42029-1G
2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
2-Chloro-3-iodopyridin-4-amine
Formel:
C₅H₄ClIN₂ Molecular Weight: 254,455 g/mol Schmelzpunkt: 116…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09763660 CAS-Nummer: 909036-46-0 |