6-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42031-1G
APOSOR42031-1GEA
433
EUR
APOSOR42031-1G
6-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,526 g/mol Schmelzpunkt: 153…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12192753 CAS-Nummer: 1086062-90-9 |