7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR42032-1G
APOSOR42032-1GEA
119
EUR
APOSOR42032-1G
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,526 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674986 CAS-Nummer: 1189106-50-0 |