7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR42036-1G
APOSOR42036-1GEA 509 EUR
APOSOR42036-1G
7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molecular Weight: 256,526 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12674996
CAS-Nummer: 1189105-59-6