4-Amino-7-bromo-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Bromo-6-methylquinolin-4-amine
OR42037-1G
APOSOR42037-1GEA
607
EUR
APOSOR42037-1G
4-Amino-7-bromo-6-methylquinoline
4-Amino-7-bromo-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Molecular Weight: 237,096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674999 CAS-Nummer: 1189106-23-7 |