6-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR42038-1G
APOSOR42038-1GEA
433
EUR
APOSOR42038-1G
6-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Molecular Weight: 270,553 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12114952 CAS-Nummer: 1153002-90-4 |