7-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR42039-1G
APOSOR42039-1GEA
282
EUR
APOSOR42039-1G
7-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
7-Bromo-4-chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12675042 CAS-Nummer: 1189106-62-4 |