9-Brom-9-phenylfluoren

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 0 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Brom-9-phenylfluoren
9-Brom-9-phenylfluoren
Formel: C₁₉H₁₃Br
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075522
CAS-Nummer: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR