1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 139 EUR
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₅NO₄
Dichte: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842764
CAS-Nummer: 294659-30-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR