2-Bromothiazole-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42063-1G
APOSOR42063-1GEA
43.5
EUR
APOSOR42063-1G
2-Bromothiazole-4-carboxamide 97%
2-Bromothiazole-4-carboxamide
Formel:
C₄H₃BrN₂OS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11870082 CAS-Nummer: 848501-94-0 |