2-Indanylacetic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G
OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA
130
EUR
APOSOR42111-1G
APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 91…93 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082653 CAS-Nummer: 37868-26-1 |