7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42116-250MG
APOSOR42116-250MGEA 197 EUR
APOSOR42116-250MG
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
7-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,059 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17168273
CAS-Nummer: 1257535-45-7