5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42118-250MG
APOSOR42118-250MGEA
105
EUR
APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel:
C₁₀H₈BrN·BrH Molecular Weight: 302,993 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11976354 CAS-Nummer: 586373-76-4 |