Bernsteinsäureanhydrid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Oxacyclopentan-2,5-dion, 1,4-Butandisäureanhydrid, Ethandicarbonsäureanhydrid

OR42120-100G
APOSOR42120-100GEA 21.9 EUR
APOSOR42120-100G
Bernsteinsäureanhydrid 97%
Bernsteinsäureanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
Molecular Weight: 100,07 g/mol
Siedepunkt: 261 °C
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Dichte: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR