3-Amino-4-methoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42124-1G
APOSOR42124-1GEA
71.2
EUR
APOSOR42124-1G
3-Amino-4-methoxybenzonitril 97%
3-Amino-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,1600 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09745274 CAS-Nummer: 60979-25-1 |