4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-[4-(N,N-dimethylsulphamoyl)phenyl]-1,3-thiazole, 4-(2-Aminothiazol-4-yl)-N,N-dimethylbenzenesulphonamide, 2-Amino-4-{4-[(dimethylamino)sulphonyl]phenyl}-1,3-thiazole
OR42125-250MG
APOSOR42125-250MGEA
242
EUR
APOSOR42125-250MG
4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O₂S₂ Molecular Weight: 283.37 g/mol Schmelzpunkt: 245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03444373 CAS-Nummer: 610275-82-6 |