4-Brom-3-nitrophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 85.7 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Brom-3-nitrophenol 98%
4-Brom-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Siedepunkt: 281 °C
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11040194
CAS-Nummer: 78137-76-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR