3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR42139-100G
APOSOR42139-100GEA
183
EUR
APOSOR42139-100G
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molecular Weight: 203.04 g/mol Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368887 CAS-Nummer: 884495-39-0 |