3-Methyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4215-1G
APOSOR4215-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4215-1G
3-Methyl-2-thiophenboronsäure
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
Schmelzpunkt: 192…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236049
CAS-Nummer: 177735-09-0