2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42151-25G
APOSOR42151-25GEA
168
EUR
APOSOR42151-25G
2-Amino-5-iodpyrimidin 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Formel:
C₄H₄IN₃ Molecular Weight: 221 g/mol Schmelzpunkt: 217…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075666 CAS-Nummer: 1445-39-2 |