3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methyl-2-azanaphthalene-5-sulphonyl chloride, 5-(Chlorosulphonyl)-3-methylisoquinoline
OR42157-1G
APOSOR42157-1GEA
857
EUR
APOSOR42157-1G
3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
3-Methylisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂S Molecular Weight: 241.694 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052648 CAS-Nummer: 640290-02-4 UN: 1759 ADR: 8 III |