4-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42168-1G
APOSOR42168-1GEA
119
EUR
APOSOR42168-1G
4-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrrolidin-2-one
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Siedepunkt: 122…123 °C/0,08mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09055222 CAS-Nummer: 59887-20-6 |