3-Methoxypiperidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42169-1G
APOSOR42169-1GEA
0
EUR
APOSOR42169-1G
3-Methoxypiperidin-2-one
3-Methoxypiperidin-2-one
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026381 CAS-Nummer: 25219-59-4 |