3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4217-250MG
APOSOR4217-250MGEA 29 EUR
APOSOR4217-250MG
3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Schmelzpunkt: 126…132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363772
CAS-Nummer: 850589-47-8