5-Brom-3-nitro-2-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Brom-2-methyl-3-nitropyridin
OR42176-25G
APOSOR42176-25GEA 65.4 EUR
APOSOR42176-25G
5-Brom-3-nitro-2-picolin 97%
5-Brom-3-nitro-2-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09031419
CAS-Nummer: 911434-05-4