1,6-Naphthyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyrido[4,3-b]pyridine, 1,6-Diazanaphthalene
OR42177-1G
APOSOR42177-1GEA
148
EUR
APOSOR42177-1G
1,6-Naphthyridin
1,6-Naphthyridine
Formel:
C₈H₆N₂ Molecular Weight: 130,15 g/mol Schmelzpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059750 CAS-Nummer: 253-72-5 |