(2S)-2-Oxiranylmethanol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 232 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(2S)-2-Oxiranylmethanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 66…67 °C/19mmHg
Dichte: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00074874
CAS-Nummer: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR