Benzophenonimin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzophenoneimine

OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 62.5 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenonimin 97%
Benzophenonimin
Formel: C₁₃H₁₁N
Molecular Weight: 181.24 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C/10mmHg
Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001760
CAS-Nummer: 1013-88-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR