5-Chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 72.5 EUR
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chlorchinolin
5-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00239413
CAS-Nummer: 635-27-8