3-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Pyridin-3-yl)propan-2-ol
OR42205-250MG
APOSOR42205-250MGEA
49.3
EUR
APOSOR42205-250MG
3-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
3-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,179 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09966040 CAS-Nummer: 15031-77-3 |